Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 75 TF
Codice prodotto. 11399184
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.1μ m
0.2 μm
0.45 μm
1 μm
Stile ingresso:
Female national pipe thread (FNPT)
Flangia a passi per tubi da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
Male national pipe thread (MNPT)
Stepped barb for 10 to 12mm (3/8 to 1/2 in.) tubing
Stepped barb for 6 to 10mm (1/4 to 3/8 in.) tubing
Stile uscita:
Female national pipe thread (FNPT)
Flangia a passi per tubi da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
Male national pipe thread (MNPT)
Stepped barb for 10 to 12mm (3/8 to 1/2 in.) tubing
Stepped barb for 6 to 10mm (1/4 to 3/8 in.) tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11399184
Marca: Cytiva 2703T
Per sterilizzare e rimuovere le particelle da flussi di aria/gas/liquido. Le capsule monouso Whatman™ Polycap, 75 TF assicurano gas inerti e puliti nelle linee di riempimento delle fiale e l'isolamento dello scarico dai fermentatori.
Sterilizes and removes particles from air/gas/liquid streams. Whatman™ Polycap Disposable Capsules, 75 TF ensure clean inert gases in vial filling lines and isolation of exhaust from fermenters.
Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; can also be used as a vent on inlet.
  • Integrity testable
  • Bidirectional flow: certain applications may require orientation
  • Filter Media: Hydrophobic PTFE membrane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Polycap TF 75, 0.45 μm, with FNPT inlet and outlet (5 pcs)
Materiale (membrana) PTFE
Dimensione del poro 0.45 μm
Area di filtraggio 1000 cm2
Materiale alloggiamento Polypropylene
Stile ingresso Female national pipe thread (FNPT)
Pressione max 4.1 bar (60 psi)
Stile uscita Female national pipe thread (FNPT)
Quantità 5Pack
Diametro (sistema metrico) disco 75 mm