Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 75 TF
Codice prodotto. p-4876626
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.1μ m
0.2 μm
0.45 μm
1 μm
Stile ingresso:
Female national pipe thread (FNPT)
Flangia a passi per tubi da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
Male national pipe thread (MNPT)
Stepped barb for 10 to 12mm (3/8 to 1/2 in.) tubing
Stepped barb for 6 to 10mm (1/4 to 3/8 in.) tubing
Stile uscita:
Female national pipe thread (FNPT)
Flangia a passi per tubi da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
Male national pipe thread (MNPT)
Stepped barb for 10 to 12mm (3/8 to 1/2 in.) tubing
Stepped barb for 6 to 10mm (1/4 to 3/8 in.) tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11379184
Marca: Cytiva 67107502
Per sterilizzare e rimuovere le particelle da flussi di aria/gas/liquido. Le capsule monouso Whatman™ Polycap, 75 TF assicurano gas inerti e puliti nelle linee di riempimento delle fiale e l'isolamento dello scarico dai fermentatori.
Sterilizes and removes particles from air/gas/liquid streams. Whatman™ Polycap Disposable Capsules, 75 TF ensure clean inert gases in vial filling lines and isolation of exhaust from fermenters.
Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; can also be used as a vent on inlet.
  • Integrity testable
  • Bidirectional flow: certain applications may require orientation
  • Filter Media: Hydrophobic PTFE membrane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Polycap TF 75, 0.2 μm, with 1/2 in SB inlet and outlet (1 pc)
Materiale (membrana) PTFE
Dimensione del poro 0.2 μm
Area di filtraggio 1000 cm2
Materiale alloggiamento Polypropylene
Stile ingresso Stepped barb for 10 to 12mm (3/8 to 1/2 in.) tubing
Pressione max 4.1 bar (60 psi)
Stile uscita Stepped barb for 10 to 12mm (3/8 to 1/2 in.) tubing
Quantità 1 Each
Diametro (sistema metrico) disco 75 mm