Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap™ HD: 75 HD
Codice prodotto. 11379124
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.45 μm
1 μm
5μ m
10 μm
10μ m
20 μm
20μ m
Stile ingresso:
FNPT
Flangia a passi per tubi da 10 a 12 mm (da 3/8 a 1/2 pollici)
Hose Barb
MNPT
Portagomma (HB)
Stepped Barb
Stile uscita:
FNPT
Flangia a passi per tubi da 10 a 12 mm (da 3/8 a 1/2 pollici)
Hose Barb
MNPT
Portagomma (HB)
Stepped Barb
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Stile ingresso Stile uscita unitSize
11379124 5μ m FNPT FNPT pezzi 5
11319134 20 μm Hose Barb Hose Barb pezzi 5
11309134 20 μm FNPT FNPT pezzi 5
10654282 20μ m Flangia a passi per tubi da 10 a 12 mm (da 3/8 a 1/2 pollici) Flangia a passi per tubi da 10 a 12 mm (da 3/8 a 1/2 pollici) Pezzo
11394604 5μ m Stepped Barb Stepped Barb Pezzo
11389124 5μ m MNPT MNPT pezzi 5
11339134 10 μm FNPT FNPT pezzi 5
11359134 10 μm Hose Barb Stepped Barb pezzi 5
11374604 10μ m Flangia a passi per tubi da 10 a 12 mm (da 3/8 a 1/2 pollici) Flangia a passi per tubi da 10 a 12 mm (da 3/8 a 1/2 pollici) Pezzo
11364604 1 μm Flangia a passi per tubi da 10 a 12 mm (da 3/8 a 1/2 pollici) Flangia a passi per tubi da 10 a 12 mm (da 3/8 a 1/2 pollici) Pezzo
11369124 1 μm FNPT FNPT pezzi 5
11359124 0.45 μm Portagomma (HB) Portagomma (HB) pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11379124 Fornitore Cytiva N. del fornitore 2712T
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Elevata efficienza ed eccellente purezza di filtrazione grazie ai materiali e ai metodi di fabbricazione. Le capsule monouso Whatman™ Polycap™ HD si adattano ai filtri per materiali grossolani e a membrana microporosa utilizzati per la filtrazione finale.
  • Integrity testable
  • With inlet vent
  • Filter Media: Monofilament anisotropic polypropylene (MAPP) filter
  • Able to be sterilized by autoclaving with steam or ethylene oxide (EtO)
  • Retention (with air purge), <2mL
  • Max pressure: 4.1 bar (60 psi)
Filtration of aqueous solutions, biologicals, inks and pigments, photographic emulsions, food and beverages, solvents. Offer broad capacity between gross paper filters and microporous membranes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Polycap HD 75 Capsule Filter, 5.0 μm, with FNPT inlet and outlet (5 pcs)
Materiale (membrana) Monofilament Anisotropic Polypropylene
Dimensione del poro 5μ m
Area di filtraggio 805 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Filtration of high-debris solutions and prefiltration of aggressive chemical solutions. Offer broad capacity between gross paper filters and microporous membranes.
Materiale alloggiamento Polypropylene
Stile ingresso FNPT
Pressione max 4.1 bar (60 psi)
Stile uscita FNPT