Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap™ HD: 75 HD
Codice prodotto. p-107367
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.45 μm
1 μm
5μ m
10 μm
10μ m
20 μm
20μ m
Stile ingresso:
FNPT
Flangia a passi per tubi da 10 a 12 mm (da 3/8 a 1/2 pollici)
Hose Barb
MNPT
Portagomma (HB)
Stepped Barb
Stile uscita:
FNPT
Flangia a passi per tubi da 10 a 12 mm (da 3/8 a 1/2 pollici)
Hose Barb
MNPT
Portagomma (HB)
Stepped Barb
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11379124
Marca: Cytiva 2712T
Elevata efficienza ed eccellente purezza di filtrazione grazie ai materiali e ai metodi di fabbricazione. Le capsule monouso Whatman™ Polycap™ HD si adattano ai filtri per materiali grossolani e a membrana microporosa utilizzati per la filtrazione finale.
  • Integrity testable
  • With inlet vent
  • Filter Media: Monofilament anisotropic polypropylene (MAPP) filter
  • Able to be sterilized by autoclaving with steam or ethylene oxide (EtO)
  • Retention (with air purge), <2mL
  • Max pressure: 4.1 bar (60 psi)
Filtration of aqueous solutions, biologicals, inks and pigments, photographic emulsions, food and beverages, solvents. Offer broad capacity between gross paper filters and microporous membranes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Polycap HD 75 Capsule Filter, 5.0 μm, with FNPT inlet and outlet (5 pcs)
Materiale (membrana) Monofilament Anisotropic Polypropylene
Dimensione del poro 5μ m
Area di filtraggio 805 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Filtration of high-debris solutions and prefiltration of aggressive chemical solutions. Offer broad capacity between gross paper filters and microporous membranes.
Materiale alloggiamento Polypropylene
Stile ingresso FNPT
Pressione max 4.1 bar (60 psi)
Stile uscita FNPT