Learn More
GE Healthcare Whatman™ Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.1μm BA79 Protran
Codice prodotto. 11989277
Click to view available options
Quantità:
1 Roll
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11989277
Marca: GE Healthcare 10402096
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible
  • Universal membrane suitable for Western, Southern, and Northern blotting
  • Hydrophilic, so no prewetting with methanol is required
  • High binding capacity and very low background for superior signal-to-noise ratios without stringent washing conditions
  • Compatible with all common detection methods, including radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent
  • Provide excellent shelf-life for proteins—proteins maintain molecular recognition activity for up to five years on Protran membranes
  • Three pore sizes available—0.45μm is ideal for larger molecular weight samples, 0.2μm ensures binding of samples below 20kDa, 0.1μm is used for molecules below 7kDa
  • Also available in circular formats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema metrico) 3 m
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent detection
Capacità di legame High
Quantità 1 Roll
Formato Roll
Materiale Nitrocellulose
Dimensione del poro 0.1 μm