Learn More
Cytiva Whatman™ Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.45μm BA85 Protran Circles
Click to view available options
Quantità:
100/Pk.
1000/Pk.
25/Pk.
50/Pk.
Diametro (sistema metrico):
25 mm
82 mm
82.5 mm
132 mm
137 mm
82 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
- Universal membrane suitable for Western, Southern, and Northern blotting
- Hydrophilic, so no prewetting with methanol is required
- High binding capacity and very low background for superior signal-to-noise ratios without stringent washing conditions
- Compatible with all common detection methods, including radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent
- Provide excellent shelf-life for proteins—proteins maintain molecular recognition activity for up to five years on Protran membranes
- Three pore sizes available—0.45μm is ideal for larger molecular weight samples, 0.2μm ensures binding of samples below 20kDa, 0.1μm is used for molecules below 7kDa
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent detection |
| Capacità di legame | High |
| Diametro (sistema metrico) | 132 mm |
| Quantità | 50/Pk. |
| Formato | Disc |
| Materiale | Nitrocellulose |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo||||Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose