missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Whatman™ Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.45μm BA85 Protran Sheets and Rolls

Codice prodotto. p-3533056
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
20 cm
30 cm
Larghezza (sistema metrico):
3 m
Formato:
Roll
Dimensione della confezione:
330g
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11935104

Marca: Whatman™ 10401197

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible

  • Universal membrane suitable for Western, Southern, and Northern blotting
  • Hydrophilic, so no prewetting with methanol is required
  • High binding capacity and very low background for superior signal-to-noise ratios without stringent washing conditions
  • Compatible with all common detection methods, including radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent
  • Provide excellent shelf-life for proteins—proteins maintain molecular recognition activity for up to five years on Protran membranes
  • Three pore sizes available—0.45μm is ideal for larger molecular weight samples, 0.2μm ensures binding of samples below 20kDa, 0.1μm is used for molecules below 7kDa
  • Also available in circular formats

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema metrico) 3 m
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent detection
Capacità di legame High
Quantità 1 Each
Formato Roll
Materiale Nitrocellulose
Dimensione del poro 0,45 μm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt