Learn More
Cytiva Cerchi di membrana in PTFE
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
1.0 μm
5μ m
Diametro (sistema metrico):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
Provides clarification of corrosives, solvents, and aggressive fluids. Whatman™ PTFE Membrane Circles are particularly useful in HPLC analysis when solid particles can cause permanent damage to the column.
- Hydrophobic
- Chemically stable and inert
- Can be used up to 120°C
- Laminated onto randomly arranged polypropylene support material
- For filtration with organic and chemically aggressive solutions or gases
- Particularly suitable for HPLC analysis
Specifica
Specifica
| Materiale | Politetrafluoroetilene (PTFE) |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Idrofobicità | Hydrophobic |
| Tipo di membrana | TE 35 |
| N. per confezione | 50Pack |
| Spessore (sistema metrico) | 240 μm |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |