Learn More
Cytiva Cerchi di membrana in PTFE
Codice prodotto. 11373435
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
1.0 μm
5μ m
Diametro (sistema metrico):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 11373435
Marca: Cytiva 10411305
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la chiarificazione di sostanze corrosive, solventi e fluidi aggressivi. I filtri circolari in membrana in PTFE Whatman™ sono particolarmente utili nell'analisi HPLC quando le particelle solide possono causare danni permanenti alla colonna.
Provides clarification of corrosives, solvents, and aggressive fluids. Whatman™ PTFE Membrane Circles are particularly useful in HPLC analysis when solid particles can cause permanent damage to the column.
  • Hydrophobic
  • Chemically stable and inert
  • Can be used up to 120°C
  • Laminated onto randomly arranged polypropylene support material
  • For filtration with organic and chemically aggressive solutions or gases
  • Particularly suitable for HPLC analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Politetrafluoroetilene (PTFE)
Dimensione del poro 0.45 μm
Idrofobicità Hydrophobic
Tipo di membrana TE 36
N. per confezione 50Pack
Spessore (sistema metrico) 220 μm
Diametro (sistema metrico) 25 mm