Learn More
Cytiva Cerchi di membrana in PTFE
Codice prodotto. p-4520453
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
1.0 μm
5μ m
Diametro (sistema metrico):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 11383435
Marca: Cytiva 10411311
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la chiarificazione di sostanze corrosive, solventi e fluidi aggressivi. I filtri circolari in membrana in PTFE Whatman™ sono particolarmente utili nell'analisi HPLC quando le particelle solide possono causare danni permanenti alla colonna.
Provides clarification of corrosives, solvents, and aggressive fluids. Whatman™ PTFE Membrane Circles are particularly useful in HPLC analysis when solid particles can cause permanent damage to the column.
  • Hydrophobic
  • Chemically stable and inert
  • Can be used up to 120°C
  • Laminated onto randomly arranged polypropylene support material
  • For filtration with organic and chemically aggressive solutions or gases
  • Particularly suitable for HPLC analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Politetrafluoroetilene (PTFE)
Dimensione del poro 0.45 μm
Idrofobicità Idrofobico
Tipo di membrana TE 36
N. per confezione 50Pack
Diametro (sistema metrico) 47 mm