Learn More
Cytiva Fogli e cerchi lisci di grado qualitativo - Grado 3
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
23 mm
5.5 cm
7 cm
9 cm
11 cm
12.5 cm
15 cm
18.5 cm
240 mm
320 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Dimensioni (L x P):
46 x 57 cm
Descrizione
Used for high precipitate capacity and increased wet strength. Whatman™ Qualitative Grade Plain Circles and Sheets - Grade 3 provide double the thickness of Whatman Grade 1.
- Suitable for suction filtration
- Highly absorbent
- Particle retention: >6μm
- Porosity: Medium fine
- Filtration speed†: ASTM™, 90 sec.; Herzberg, 325 sec.
- Surface: Smooth, grained
Specifica
Specifica
| Descrizione | Grade 3 Qualitative Filter Paper Standard Grade, circle, 70 mm |
| Formato | Circolari |
| Materiale | Cellulosa |
| Particle Retention | >6 μm |
| Velocità di filtraggio | ASTM: 90; Herzberg: 325 sec. |
| Da utilizzare con (applicazione) | A standard grade filter used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. For use in büchner funnels. |
| Grado | Grade 3 |
| Porosità | Medio-fine |
| Spessore (sistema metrico) | 390 μm |
| Tipo | Qualitative Filter Paper |
| Vedi altri risultati |