Learn More
Cytiva Fogli e cerchi lisci di grado qualitativo - Grado 3
Codice prodotto. 11322845
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
23 mm
5.5 cm
7 cm
9 cm
11 cm
12.5 cm
15 cm
18.5 cm
240 mm
320 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Dimensioni (L x P):
46 x 57 cm
Codice prodotto. 11322845
Marca: Cytiva 1003240
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used for high precipitate capacity and increased wet strength. Whatman™ Qualitative Grade Plain Circles and Sheets - Grade 3 provide double the thickness of Whatman Grade 1.
  • Suitable for suction filtration
  • Highly absorbent
  • Particle retention: >6μm
  • Porosity: Medium fine
  • Filtration speed†: ASTM™, 90 sec.; Herzberg, 325 sec.
  • Surface: Smooth, grained
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Grade 3 Qualitative Filter Paper Standard Grade, circle, 240 mm
Formato Circolari
Materiale Cellulosa
Particle Retention >6 μm
Velocità di filtraggio 325 sec.
Da utilizzare con (applicazione) A standard grade filter used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. For use in büchner funnels.
Grado Grade 3
Porosità Medio-fine
Spessore (sistema metrico) 390 μm
Tipo Qualitative Filter Paper
Diametro (sistema imperiale) 9.44 in.
Diametro (sistema metrico) 240 mm