Learn More
Cytiva Cerchi di grado qualitativo increspati Reeve Angel 202
Codice prodotto. p-3207760
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
200 mm
24 cm
250 mm
320 mm
330 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15590763
Marca: Cytiva 5202200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For routine, noncritical laboratory filtration applications such as general chemistry, pharmacology, emulsions, petroleum testing, soaps and detergents
  • Retentivity: Large crystalline coarse particles - 15-19μm
  • Filtration speed: medium-fast
  • Color: white
  • Material: cellulose
  • Thickness: 0.29mm
  • Contains wet-strength additives
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 202 20 cm 100/pk
Formato Disc
Dimensione del poro 15 to 19 μm
Portata Medium
Da utilizzare con (applicazione) A general qualitative filter with creped surface. Faster than grade 201 and retain large crystalline coarse particles. Widely used in industrial laboratories and students laboratories for routine filtration.
Grado 202
Quantità 100/Pk.
Diametro (sistema metrico) 200 mm