Learn More
Cytiva Membrane in cellulosa rigenerata: Grado RC 55
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Descrizione
- Spontaneously wetting, very good wet strength
- Extremely chemically resistant; suitable for aqueous and organic media
- Hydrophilic
- Mechanically stable
- Sterilizable by all methods
Specifica
Specifica
| Materiale | Regenerated Cellulose |
| Dimensione del poro | 0.5 μm |
| Idrofobicità | Hydrophilic |
| Spessore (sistema metrico) | 75 μm |
| Diametro (sistema metrico) | 142 mm |