Learn More
Cytiva Membrane in cellulosa rigenerata: Grado RC 55
Codice prodotto. 11375394
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Codice prodotto. 11375394
Marca: Cytiva 10410224
Consists of pure cellulose without any wetting agents.
  • Spontaneously wetting, very good wet strength
  • Extremely chemically resistant; suitable for aqueous and organic media
  • Hydrophilic
  • Mechanically stable
  • Sterilizable by all methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Regenerated Cellulose
Dimensione del poro 0.5 μm
Idrofobicità Hydrophilic
Spessore (sistema metrico) 75 μm
Diametro (sistema metrico) 110 mm