Learn More
Cytiva Whatman™ Solvent IFD, 0.2μm, 50mm, polypropylene
Codice prodotto. 11323415
Click to view available options
Raccordo ingresso (sistema metrico):
1/8 in. tubing only
diameter tubing 0.8 to 4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11323415
Marca: Cytiva 67255002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
GE’s Solvent IFD is a high-flow HPLC in-line filter/degasser, designed to simultaneously filter and degas organically based HPLC mobile phases.
  • Faster than traditional mobile phase preparation
  • Chemically resistant polypropylene membrane and housing, built to filter solvent mobile phases without expensive stand-alone degassing equipment
  • Air vent on inlet with luer lock cap
  • Integrity-testable with the bubble point method
  • End fittings included – for replacement rings and caps, see our IFD end fitting kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Solvent IFD, 0.2 μm, 50 mm, polypropylene, 0.8 to 4 mm diameter tubing (10 pcs)
Dimensione del poro 0.2 μm
Area di filtraggio 16 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Whatman Aqueous and Solvent IFD Inline Filter Degassers
Materiale alloggiamento Polypropylene
Raccordo ingresso (sistema metrico) diameter tubing 0.8 to 4 mm
Quantità 10 pieces
Tipo Solvent IFD
Diametro (sistema metrico) 50 mm