Learn More
Cytiva Whatman™ Sterile Mixed Cellulose Ester Membranes, ME 25
Codice prodotto. 13257119
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
47 mm
50 mm
Colore:
Black
White
Colore della griglia:
Nero
Not Applicable
White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 400
Codice prodotto. 13257119
Marca: Cytiva 10406803
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cytiva Whatman Sterile Mixed Cellulose Ester Membranes, ME 25, Black, Diameter Outside: 47mm, 1.85 in., Grid Color: White, Autoclavable: Yes, Grade: ME 25, Includes: With interleaving paper and without pad, Membrane Type: WME, Pore Size: 0.45um, Protein Binding Capacity: Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 4.3 to 5.0 mg/cm2
Colore White
Materiale (membrana) MCE
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) membrane butler
Colore della griglia Nero
Include Without interleaving paper and pad
Capacità legante delle proteine Medium
Size (Metric) Grid 3.1mm
Temperatura (sistema metrico) operativa 130°C
Tipo Membrane
Diametro (sistema metrico) 47 mm
compliance-icons
Avvertenza
  • ||Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose