Learn More
Cytiva Whatman™ Sterile Mixed Cellulose Ester Membranes, ME 25
Codice prodotto. p-4817211
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
47 mm
50 mm
Colore:
Black
White
Colore della griglia:
Nero
Not Applicable
White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 400
Codice prodotto. 11355394
Marca: Cytiva 10409772
Cytiva Whatman Sterile Mixed Cellulose Ester Membranes, ME 25, Black, Diameter Outside: 47mm, 1.85 in., Grid Color: White, Autoclavable: Yes, Grade: ME 25, Includes: With interleaving paper and without pad, Membrane Type: WME, Pore Size: 0.45um, Protein Binding Capacity: Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 4.3 to 5.0 mg/cm2
Colore Black
Materiale (membrana) MCE
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) To quantitatively evaluate microorganism counts
Grado ME 25
Colore della griglia White
Idrofobicità Hydrophilic
Include Interleaving paper, w/o pad
Capacità legante delle proteine Medium
Size (Metric) Grid 0.31cm
Tipo di superficie Grid
Temperatura (sistema imperiale) operativa 266°F
Temperatura (sistema metrico) operativa 130°C
Tipo Membrane
Portata flusso d'acqua 12.5 sec./100mL/12.5cm2
Diametro (sistema imperiale) 1.96 in.
Diametro (sistema metrico) 50 mm
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.