Learn More
Cytiva Micropiastre da 24 e 48 pozzetti UNIPLATE™
In polipropilene, per garantire un'elevata stabilità chimica e termica. Le micropiastre Whatman™ UNIPLATE™ sono adatte per la raccolta di filtrati semplici e per le tecniche analitiche omogenee utilizzate nello screening ad alti volumi (HTS).
306.00€ - 431.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Descrizione | UNIPLATE microplates |
Colore | Incolore |
Materiale | Polipropilene |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideali per le tecniche analitiche omogenee utilizzate nello screening ad alti volumi |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) pozzetto | Forma pozzetto | No. of Wells | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) pozzetto | Forma pozzetto | No. of Wells | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11378674
|
Cytiva
7701-5102 |
10 mL | Round | 24 | Non-sterile |
431.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11328684
|
Cytiva
7701-5500 |
5 mL | Flat Bottom (F-well) | 48 | Non-sterile |
306.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10423772
|
Cytiva
7701-5110 |
10 mL | Round | 24 | Sterile |
397.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Manufactured from polypropylene for superior chemical and thermal stability. Whatman™ UNIPLATE™ Microplates are suitable for simple filtrate collection and homogeneous assay techniques used in high-throughput screening (HTS).
- Sopportano basse temperature (-80 °C) per la conservazione a lungo termine
- Conformi agli standard ANSI™/SBS per la compatibilità con la maggior parte dei lettori di micropiastre e dei dispositivi automatici di manipolazione delle piastre
Specifica
Standard | |
Incolore | |
Ideali per le tecniche analitiche omogenee utilizzate nello screening ad alti volumi |
UNIPLATE microplates | |
Polipropilene | |
25/Pk. |