Learn More
Cytiva Membrane PTFE tipo WTP
Codice prodotto. 10634132
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.5 μm
1.0 μm
1.0μ m
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10634132
Marca: Cytiva 7590004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Adatte per applicazioni con solventi organici aggressivi, alcali e acidi forti, in quanto chimicamente stabili e inerti. Le membrane Whatman™ tipo WTP in PTFE sono particolarmente indicate per la preparazione di campioni per analisi HPLC e sterilizzazione con aria e gas.
Suited for applications involving aggressive organic solvents, strong acids, and alkalis due to being chemically stable and inert. Whatman™ WTP Range PTFE Membranes are particularly suitable for preparing samples for HPLC analysis, air and gas sterilization.
PTFE stretched film, laminated to a nonwoven polypropylene support web>
  • Naturally hydrophobic
  • 0.5μm size is generally used for sample prefiltering in HPLC analyses for sample filtration where any solid particles can cause permanent damage to column
  • 0.2μm size is used in sterile venting of vacuum manifolds and sterile filtrate tanks and containers
Use up to 120°C (248°F); higher temperatures will cause laminate to soften.
Applications:
  • Clarification of corrosives, solvents, and aggressive fluids
  • Collecting moist dusts for subsequent analysis (0.5 and 1.0μm pore sizes)
  • Air and gas sterilization (0.2 and 0.5μm pore sizes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Politetrafluoroetilene (PTFE)
Dimensione del poro 1.0μ m
Sterilità Non-sterile
Portata del gas 17L/min/cm2
Idrofobicità Idrofobico
Tipo di membrana WTP
Quantità 100/conf.
Diametro (sistema metrico) 47 mm