Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Glass/Plastic Vials with 0.1mL Limited Volume Insert
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Tipo di chiusura:
Snap/Crimp
Tappo a vite
Dimensione chiusura:
11 mm
8-425
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Limited volume, glass/plastic vials
- 0.1mL Limited volume Type 1 borosilicate glass insert
- Vials with glass inner core combine Type I borosilicate glass with thermoplastic polymer outer shell
- Glass is only contact between sample and seal
- Polymer provides excellent dimensional tolerance reliability for capping and instrumentation, and prevents breakage
- Conical interior ensures maximum retrieval of contents without the hassle of using removable inserts
- Screw Top Finish (8-425)
Specifica
Specifica
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Glass, Plastic |
| Volume (sistema metrico) | 0.1 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
| Include | 0.1mL glass insert |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Quantità | 100 Cs. |
| Dimensione chiusura | 8-425 |