Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Polypropylene Vials with Limited Volume Insert
Codice prodotto. 12483661 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Screw Cap, 8-425
Tappo a capsula
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 12483661
Marca: DWK Life Sciences 225185
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Vials only. Caps are sold separately (see 240206, W240406).
Conical interior ensures maximum retrieval of contents without the hassle of using removable inserts.
  • 0.30mL volume
  • Offer good chemical resistance
  • Conical interior eliminates time-consuming assembly of vials and limited volume inserts
  • Designed for maximum retrieval of contents
Note:  Screw Caps are not included; sold separately (see 240206, W240406).  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 0.3 mL
Da utilizzare con (applicazione) For maximum retrieval of contents
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Include Limited volume insert
Stile filo 8-425
Tipo di chiusura Screw Cap, 8-425
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 1000 Cs.
Dimensione chiusura 11 mm