Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Polypropylene Vials with Limited Volume Insert
Codice prodotto. 12634793 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Screw Cap, 8-425
Tappo a capsula
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 12634793
Marca: DWK Life Sciences 225180
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Conical interior ensures maximum retrieval of contents without the hassle of using removable inserts.
  • 0.30mL volume
  • Offer good chemical resistance
  • Conical interior eliminates time-consuming assembly of vials and limited volume inserts
  • Designed for maximum retrieval of contents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 0.3 mL
Da utilizzare con (applicazione) For maximum retrieval of contents
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Include Limited volume insert
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 1000 Cs.
Dimensione chiusura 11 mm