Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Convenience Pack with ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial
Codice prodotto. 12444861 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Natural
Yellow
Pre-intagliato:
No
Yes
Colore (guarnizione):
Red
Red/White
Red/White/Red
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12444861
Marca: DWK Life Sciences W22515203
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Features PTFE/Silicone liner
  • 12 x 32mm (0.47 x 1.26 in.) vial
  • ABC 9mm (0.35 in.) screw thread finish
  • Color: Amber
  • Capacity: 1.8mL (0.06 oz.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore (guarnizione) Red/White/Red
Material (Liner) PTFE/Silicone/PTFE
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 1.8 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS applications
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100 Pk.
Dimensione chiusura 9 mm