Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Convenience Pack with ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Natural
Yellow
Pre-intagliato:
No
Yes
Colore (guarnizione):
Red
Red/White
Red/White/Red
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- 12 x 32mm (0.47 x 1.26 in.) vial
- ABC 9mm (0.35 in.) screw thread finish
- Color: Amber
- Capacity: 1.8mL (0.06 oz.)
Specifica
Specifica
| Colore (guarnizione) | Red |
| Material (Liner) | PTFE |
| Colore | Natural |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Pre-intagliato | No |
| Volume (sistema metrico) | 1.8 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC/MS applications |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Vedi altri risultati |