Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Screw-Top Vials
Codice prodotto. 12472741 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Marking Spot:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 12472741
Marca: DWK Life Sciences 22479401
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wheaton 15 x 45 Screw Top Vials are designed primarily for use in the Waters WISP™ 48-position and other autosamplers. The vials are manufactured from Type I borosilicate glass and packaged in shrink- wrapped trays of 100 for convenience and cleanliness
  • Manufactured from clear and amber Type I borosilicate glass
  • Limited volume inserts available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 4 mL
Altezza (sistema imperiale) 1.77 in.
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Quantità 1000 Cs.
Dimensione chiusura 13-425
Marking Spot