Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per scintillazione di liquidi in PET da 20 ml, con tappi collegati
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Linerless
Metal Foil/Cork
Metal Foil/Pulp
Polietilene
Polietilene espanso
Materiale chiusura:
Polipropilene
Polyethylene
Polypropylene
Urea
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Clarity of glass with the safety of plastic
- Vial can be incinerated; no harmful gas is generated
- Vials offer low permeability to solvents and minimal background counts
Order Info
Bianco. Imballati in vassoi di utilità con ogni vassoio a scomparti contenente 100 fiale.
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Metal Foil/Cork |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.06 in. |
| Colore | White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 27 mm |
| Materiale | PET |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Offer low permeability to solvents and minimal background counts, vials can be safely incinerated, no harmful gas is generated |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.4 in. |
| Tipo di imballaggio | Tray |
| Volume (sistema imperiale) | 0.67 oz. |
| Vedi altri risultati |