Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 20mL PET Liquid Scintillation Vials, With Separate Caps
Codice prodotto. 11768839 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Materiale chiusura:
Polypropylene
Urea
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11768839
Marca: DWK Life Sciences 986741
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offer low permeability to solvents and minimal background counts
  • Clarity of glass with the safety of plastic
  • Vial can be incinerated; no harmful gas is generated
  • Vials offer low permeability to solvents and minimal background counts
Order Info
White. Cases of 1000 vials are packed in a single plastic bag with caps in a separate bag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Metal Foil/Pulp
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.06 in.
Colore White
Diametro (sistema metrico) esterno 27 mm
Materiale PET
Volume (sistema metrico) 20 mL
Da utilizzare con (applicazione) Offer low permeability to solvents and minimal background counts, vials can be safely incinerated, no harmful gas is generated
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Tipo di imballaggio Tray
Volume (sistema imperiale) 0.67 oz.
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 61 mm