Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm Filtration Assembly With No. 5 Stopper Connection With Stainless Steel Support
Designed to handle small volumes of liquids for analysis of particulate or microbiological contamination
22.35€ - 270.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 25mm filtration assembly |
---|
Includes:
- 316 stainless steel support with 120 mesh screen
- PTFE support screen gasket
- Glass support base
- 15mL graduated funnel
- Anodized aluminum clamp
- No. 5 silicone stopper
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Tipo | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Tipo | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11778959
|
DWK Life Sciences
419338 |
PTFE | Support Screen Gasket | 6/Cs. |
22.35€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11791893
|
DWK Life Sciences
419327 |
Borosilicate Glass | Filtration Assembly | 1 |
270.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- For filtration of viscous or proteinaceous solutions to produce ultra clean filtrate
- Glass components manufactured from low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Specifica
25mm filtration assembly |