Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 2D Data Matrix Bar Code Bottom Insert
For use with Wheaton CryoELITE™ Freestanding Cryogenic Vials
84.95€ - 362.00€
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12379959
|
DWK Life Sciences
W224621-0303 |
Sterile |
84.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11561345
|
DWK Life Sciences
W985881 |
Non-sterile |
362.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Makes sample identification and traceability reliable and convenient
- Bar code insert manually press fits into bottom of vial
- Data matrix readable with standard scanning hardware
- Made from same cryogenic radiation-grade, virgin polypropylene as vial, ensuring uniform thermal expansion
Specifica
Polypropylene | |
500/Cs. |