Learn More
DWK Life Sciences Gruppi di filtrazione da 47 mm e accessori
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Base
Filtration Assembly
Funnel
Gruppo di filtrazione
Support Screen Gasket
Materiale:
Glass
PTFE-coated Glass
Politetrafluoroetilene (PTFE)
Vetro borosilicato
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
Designed for filtering viscous or proteinaceous solutions to produce ultraclean filtrate. Wheaton™ 47mm Filtration Assembly and Accessories are manufactured from the highest quality materials.
- Includes 300mL graduated funnel
- Includes PTFE support screen gasket
- Includes anodized clamp and a No. 8 silicone stopper
- Includes a 316 stainless steel support with 120 mesh screen
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Filtration Assembly (47 mm) |
| Materiale | Politetrafluoroetilene (PTFE) |
| N. per confezione | 6 Pk. |
| Tipo | Support Screen Gasket |
| Diametro (sistema metrico) | 47 mm |