Learn More
DWK Life Sciences Gruppi di filtrazione da 47 mm e accessori
Codice prodotto. 12411581 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Base
Filtration Assembly
Funnel
Gruppo di filtrazione
Support Screen Gasket
Materiale:
Glass
PTFE-coated Glass
Politetrafluoroetilene (PTFE)
Vetro borosilicato
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 12411581
Marca: DWK Life Sciences 419370
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for filtering viscous or proteinaceous solutions to produce ultraclean filtrate. Wheaton™ 47mm Filtration Assembly and Accessories are manufactured from the highest quality materials.
  • Includes 300mL graduated funnel
  • Includes PTFE support screen gasket
  • Includes anodized clamp and a No. 8 silicone stopper
  • Includes a 316 stainless steel support with 120 mesh screen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP Type I, ASTM E 438 Type I
Connettori 0.25 in. hose
Materiale Vetro borosilicato
Dimensione del poro 40 to 60 μm
Da utilizzare con (applicazione) Autoclaving with the filter in place, analysis of particulate or microbiological contamination
Include PTFE-faced fritted glass support base, PTFE-faced graduated funnel (300 mL), Clamp, No. 8 Stopper
N. per confezione 1 Ea.
Tipo Filtration Assembly
Volume (sistema metrico) 1000 mL
Diametro (sistema metrico) 47 mm