Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ 48-Position Rack for 15.5mm Open ID
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
48
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Autoclavable at 121°C for 20 minutes
- Open-well bottom to favilitate drainage
- Alphanumeric indexing
- Stackable
Specifica
Specifica
| Product Type | Vial Rack |
| Matrice | 4 x 12 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 48 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 8mm Chromatography vials |
| Dimensioni (L x P x A) | 10.47 x 3.7 x 1.12 in. (26.6 x 9.4 x 2.8cm) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 26.6 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.47 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 9.4 cm |
| Vedi altri risultati |