Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 6mL HDPE Omni-Vial Scintillation Vial
Codice prodotto. 11798849 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Quarter-turn Hanging Screw Cap
Quarter-turn Regular Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11798849
Marca: DWK Life Sciences 225414
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Vials are manufactured from high density polyethylene and have a quarter-turn cap. The hanging cap allows vial suspension and easy access.
  • Used with Wheaton glass and PET, 20 mL liquid scintillation vials with 22 mm neck size
  • Dimensions (OD x H): 17 mm x 57 mm (with cap attached)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.66 in.
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) esterno 17 mm
Materiale HDPE
Volume (sistema metrico) 6 mL
Altezza (sistema imperiale) 2.24 in.
Volume (sistema imperiale) 0.2 oz.
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Quarter-turn Regular Screw Cap
Altezza (sistema metrico) 57 mm