Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 1000mL Filter Flask with 40/35 Joint
Codice prodotto. p-106906 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11794329
Marca: DWK Life Sciences 635525
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Recommended for general filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (applicazione) Analisi di particolato o contaminazione microbiologica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gruppo di filtrazione da 90 mm
Include Tubo da 0.25 pollici
Product Type Beuta per filtrazione