Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Amber Glass Vial Convenience Packs
Codice prodotto. 12454891 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Marking Spot:
No
Colore chiusura:
Black
Natural
Setto:
Blue PTFE, White Silicone
Pre-intagliato:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12454891
Marca: DWK Life Sciences W22515604
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
  • Manufactured from amber Type I borosilicate glass
  • 12 x 32 mm screw top with 9 mm ABC screw cap
  • Available with or without writing patch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Natural
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.47 in.
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Borosilicate Glass
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 1.8 mL
Setto Blue PTFE, White Silicone
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Dimensione chiusura 9 mm
Marking Spot No