Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Amber Glass Vial Convenience Packs
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sì
Colore chiusura:
Black
Natural
Setto:
Blue PTFE, White Silicone
Pre-intagliato:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Manufactured from amber Type I borosilicate glass
- 12 x 32 mm screw top with 9 mm ABC screw cap
- Available with or without writing patch
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Black |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.47 in. |
| Colore | Black |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Pre-intagliato | No |
| Volume (sistema metrico) | 1.8 mL |
| Setto | Blue PTFE, White Silicone |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Vedi altri risultati |