Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Vials
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Tipo di chiusura:
Tappo a capsula
Tappo a vite
Marking Spot:
No
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- 40% larger opening than standard vials
- Manufactured from clear and amber Type I borosilicate glass
- Limited volume inserts
- 9 mm screw thread
- Use with Wheaton ABC Screw Caps
Specifica
Specifica
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.8 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Quantità | 1000 Cs. |
| Tipo | ABC Vial with Writing Patch |
| Dimensione chiusura | 9 mm |
| Vedi altri risultati |