Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium Rounds: With White Polypropylene Cap with Polyvinyl Liner
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione chiusura:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Descrizione
- Manufactured from Wheaton 800 glass, which meets USP Type III standards
- Useful for dry powders, soil samples, and specimen storage
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.65 in. |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Colore chiusura | White |
| Altezza (sistema metrico) | 85 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.34 in. |
| Rivestimento interno chiusura | Poly/Vinyl |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Vedi altri risultati |