Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium Rounds: With White PP Cap with PTFE-Faced, Foamed Polyethylene Liner
Codice prodotto. p-4908480 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione chiusura:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 10326472
Marca: DWK Life Sciences W217000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for use as sample bottles
  • Manufactured from Wheaton 800 glass, which meets USP Type III standards
  • Useful for dry powders, soil samples, and specimen storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.33 in.
Materiale Soda Lime Glass
Colore chiusura White
Certificazione/Conformità USP Type III
Closure Included Yes
Bocca Wide
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Product Type Sample Bottle
Altezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Rivestimento interno chiusura Polyethylene
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 34 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes