Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Aluminum Seals: Flip Cap
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Flip Cap Seals are easy to use, autoclavable and tamper-evident
- The red plastic top flips off easily with pressure from the thumb exposing the aluminum seal with center hole and pull ring
- For Vials with a 13mm OD
Specifica
Specifica
| Colore | Red |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 1000/Cs. |
| Tipo | Flip Cap |
| Dimensione chiusura | 20 mm |