Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Aluminum Seals: PTFE-Lined on One Side, Rubber Septa
Codice prodotto. 11798709 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100/Pk.
1000/Cs.
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11798709
Marca: DWK Life Sciences 22422301
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal closures for chromatography and other instrumentation applications
  • Open top seal provides for filling or retrieving contents with a syringe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE-lined on one side
Colore Natural
Materiale Aluminum
Quantità 100/Pk.
Tipo Center Disc Tear-out Cap
Dimensione chiusura 20 mm