Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Aluminum Seals: PTFE-Lined on One Side, Rubber Septa
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100/Pk.
1000/Cs.
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Open top seal provides for filling or retrieving contents with a syringe
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE-lined on one side |
| Colore | Natural |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 100/Pk. |
| Tipo | Center Disc Tear-out Cap |
| Dimensione chiusura | 20 mm |