Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Aluminum Seals: Tear Cap
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Colors available: natural, red, blue and green
- Flip cap seals provide tamper evidence
Specifica
Specifica
| Colore | Red |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 1000/Cs. |
| Tipo | Tear-off Flip Cap |
| Dimensione chiusura | 20 mm |