Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with PE Cone Lined Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
Descrizione
Amber Type III soda lime glass protects light-sensitive solutions
- Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
Specifica
Specifica
| Capacità | 1 oz., 30mL |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.22 in. |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Colore chiusura | Black |
| Altezza (sistema metrico) | 79 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.1 in. |
| Rivestimento interno chiusura | Polyethylene |
| Vedi altri risultati |