Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with PE Cone Lined Caps
Codice prodotto. p-2377710 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 13277449
Marca: DWK Life Sciences W216848
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Amber Type III soda lime glass protects light-sensitive solutions
  • Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1 oz., 30mL
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 1.22 in.
Materiale Soda Lime Glass
Colore chiusura Black
Altezza (sistema metrico) 79 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.1 in.
Rivestimento interno chiusura Polyethylene
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 20-400 mm
Diametro (sistema metrico) 31 mm
Tipo di chiusura Screw Cap