Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with Polyvinyl-lined Caps
Codice prodotto. 10708524 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Imballaggio:
Confezione convenienza
Valu-bulk Pk.
Valu-bulk pack
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 160
pezzi 24
pezzi 288
pezzi 30
pezzi 48
pezzi 60
Codice prodotto. 10708524
Marca: DWK Life Sciences W216839
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Amber Type III soda lime glass protects light-sensitive solutions
  • Available in partitioned Convenience Pack or Valu-Bulk™ cartons
  • Convenience Pack bottles come with Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
Each case of Convenience Pack bottles includes Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
Order Info
I tappi possono essere ordinati separatamente.
Compliance
USP Type III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 2.36 in.
Materiale Soda Lime Glass
Imballaggio Confezione convenienza
Colore chiusura Bianco
Altezza (sistema metrico) 138 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.43 in.
Rivestimento interno chiusura Poly/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 24-400 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Tipo di chiusura Screw Cap