Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with Polyvinyl-lined Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Imballaggio:
Confezione convenienza
Valu-bulk Pk.
Valu-bulk pack
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 160
pezzi 24
pezzi 288
pezzi 30
pezzi 48
pezzi 60
Descrizione
Amber Type III soda lime glass protects light-sensitive solutions
- Available in partitioned Convenience Pack or Valu-Bulk™ cartons
- Convenience Pack bottles come with Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
Each case of Convenience Pack bottles includes Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
Order Info
I tappi possono essere ordinati separatamente.
Compliance
USP Type III soda-lime glass
Specifica
Specifica
| Capacità | 4 oz., 125 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 4 oz. |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.88 in. |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Imballaggio | Valu-bulk Pk. |
| Colore chiusura | Bianco |
| Altezza (sistema metrico) | 112 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.4 in. |
| Vedi altri risultati |