Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with Polyvinyl-lined Caps
Codice prodotto. 12379779 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Imballaggio:
Confezione convenienza
Valu-bulk Pk.
Valu-bulk pack
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 160
pezzi 24
pezzi 288
pezzi 30
pezzi 48
pezzi 60
Codice prodotto. 12379779
Marca: DWK Life Sciences W216864
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Amber Type III soda lime glass protects light-sensitive solutions
  • Available in partitioned Convenience Pack or Valu-Bulk™ cartons
  • Convenience Pack bottles come with Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
Each case of Convenience Pack bottles includes Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
Order Info
I tappi possono essere ordinati separatamente.
Compliance
USP Type III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 32 ml, 1000 once
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 3.7 in.
Materiale Soda Lime Glass
Imballaggio Valu-bulk pack
Colore chiusura Bianco
Altezza (sistema metrico) 208 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.18 in.
Rivestimento interno chiusura Poly/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 94 mm
Tipo di chiusura Screw Cap