Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with PTFE Faced PE-lined Caps
Codice prodotto. 10061382 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 10061382
Marca: DWK Life Sciences W216844
Amber Type III soda-lime glass protects light-sensitive solutions
  • Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
Order Info
Available with caps attached or without caps (order caps separately).
Compliance
USP Type III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 1.88 in.
Materiale Glass
Colore chiusura White
Altezza (sistema metrico) 112 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.4 in.
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 22-400 mm
Diametro (sistema metrico) 48 mm
Tipo di chiusura Screw Cap